Utslippssett, mobil, SPILL-X®
Leverandør: VWR Chemicals
121-0006EA 28725 NOK
121-0006 121-0007
Utslippssett, mobil, SPILL-X®
Materialer for håndtering av søl
Utviklet for å behandle små sølmengder på en rimelig måte, for eksempel søl som kan oppstå i et laboratoriemiljø. Gir enkel tilgang til det aktuelle kontrollmiddelet for en bestemt type kjemisk søl.
  • Behandler farlig søl i stedet for bare å flytte på det
  • Sikkert, enkelt å bruke, med den høyeste absorpsjonskapasiteten per volum
  • Nøytraliserer syrer og etsende stoffer og gjør dem om til faste stoffer for enkel avfallsavhending (SPILL-X-A® OG SPILL-X-C®)
  • Absorberer løsningsmidler og hever flammepunktet over 60 °C uten å produsere toksiske biprodukter (SPILL-X-S®