Refill, SPILL-X®
Leverandør: VWR Chemicals
121-0010EA 8275 NOK
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Refill, SPILL-X®
Materialer for håndtering av søl
Disse refillene kan bli brukt med fem typer av SPILL-X settene. De er tilgjengelige i forskjellige formater.
  • Hvert sett består av 6 flasker.
Leveringsinformasjon: SPILL-X®-settet som kan bukes til flere formål, inneholder 2 syre-, 2 base- og 2 løsningsmiddelstoffer, mens SPILL-X-FP®-refillsettet med formaldehyd består av 3 formaldehyd- og 3 løsningsmiddelstoffer.