Dekontamineringsløsning, RNase AWAY®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 318 NOK
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Dekontamineringsløsning, RNase AWAY®
Rengjøringsløsninger Dekontaminanter
Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av RNaser og DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, glass og plastgjenstander.
  • Enkel rengjøring av ulike typer overflater
  • Ideelt for bruk på materialer som ikke kan autoklaveres
  • Fjerner behovet for tidkrevende prosesser som DEPC-behandling
Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, termosyklere osv.