VWR®, IPASEPT® 70 rengjøringsløsning
Leverandør: VWR Chemicals
93002.1016EA 2025 NOK
93002.1016 93002.9010 VWRS93002.5000
VWR®, IPASEPT® 70 rengjøringsløsning
Rengjøringsløsninger Detergenter og overflatevasking
Iso-propylalkohol Ph. Eur. 70 % v/v, med renset vann Ph. Eur. 30 % v/v, filtrert ved 0,2 μm.
  • Fylt v/ GMP krav til renrom ISO class 7
  • Et analysesertifikat er tilgjengelig for hvert parti
For surface spray cleaning, with or without wipes. Also for cleaning gloved hands before entry into cleanrooms. Ideal for wiping down entrances to controlled environments.