Petriskål, sterilt
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 3925 NOK
516-8021 516-8029 516-8032
Petriskål, sterilt
Dyrkningsplater Petriskåler
PS-skål, cellulosepute. Ideell for mikrobiologisk analyse med membranfilterteknikken. Petriskåler med absorberende puter kan brukes til buljongmedier, eller brukerne kan tilsette agar i skåler uten absorberende puter. Passer til 47 mm membranfilter.
  • Gammabestrålt – ingen EtO-rester som kan hindre mikrobiologisk vekst
  • Brukervennlig – åpnes enkelt med én hånd, men har tett forsegling
  • Plassbesparende på arbeidsbenken eller i inkubatoren med enkel stablefunksjon