Software for Julabo units
Leverandør: JULABO GmbH
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 11675 NOK
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Programvare Laboratoriesoftware
Programvare for programmering, visning og lagring av temperatur- og tidsavhengige prosesser i kombinasjon med laboratorieinstrumenter. Omfattende kommunikasjons- og nettverksmuligheter med RS232/RS485, USB (med valgfri konverter) og Profibus-bistand med laboratorieautomatiseringen.
  • Start-/stoppfunksjon og settpunktangivelse med grafiske zoomfunksjoner
  • Viser den gyldige, faktiske varme- og kjølekapasiteten
  • Gjentakelse av lagrede profiler
  • Visning av opptil fire kurver i ett diagram
  • Rampefunksjon med opptil 100 trinn
EasyTemp-programvare: Kan lastesMore Product Information