Tilbehør til Optima™ oppvarmede sirkulasjonsbad
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 1950 NOK
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Tilbehør til Optima™ oppvarmede sirkulasjonsbad
Termostatbad Termostatbad, åpent
En serie tilbehør i rustfritt stål til Optima™ bad.
  • Forhøyet bunn som tilrettelegger for beholdere av forskjellige størrelser ved at den effektive væskedybden endres
  • Robuste reagensrørstativer tilgjengelige i stort antall. Dekker alle reagensrørstørrelser
Bestillingsinformasjon: Badene ST5 og P5 har plass til et av de følgende stativene: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 og 462-8256. Badene ST12, P12 og større bad har plass til to eller flere av de følgende stativene: 462-8257, 462-8258, 462-8133, 462-8134, 462-8261 og 462-8262.