Badvæsker, Supelco®
Leverandør: Merck
1.06900.1000 1.15265.2500
1.06900.1000EA 886 NOK
1.06900.1000 1.15265.2500
Badvæsker, Supelco®
Termostatbad, Væsker
Badvæske som forlenger termostatlevetiden.
  • Oljebadvæsken kan brukes opp til ca. 250 °C
  • Varmebadvæsken kan brukes opp til ca. 170 °C
  • Ikke-korroderende
  • Høyt flammepunkt
  • Lav fordampning
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
NB: Merk: Ved temperaturer i nærheten av den anbefalte maksimale driftstemperaturen anbefales det at disse produktene brukes i et avtrekksskap eller ventilert område.
1 cP = 1 mPa.s