Badvæsker
Leverandør: JULABO GmbH
8940111 8940114 8940115 8940125 8940100 8940101 8940103 8940104 8940105 8940107 8940109 8940124 8940102 8940133 8940132 8940138 8940139 8940140 8940141 8940108 8940106 8940142 8940143 8940113
461-3102EA 5175 NOK
461-3102 461-3103 461-0226 461-3122 461-0111 461-0110 461-0120 461-0131 461-0130 461-0140 461-0225 461-0474 461-0121 461-0478 461-0477 461-0875 461-0876 461-0877 461-0878 461-0151 461-0141 JULA8940142 JULA8940143 JULA8940113
Badvæsker
Termostatbad, Væsker
Badvæskene er omhyggelig utvalgt og testet gjennom lang tids bruk. De egner seg til bruk sammen med varme- eller kjøletermostatbad i tilfeller der det ikke kan brukes vann som badvæske. Valget av badvæske er essensielt for å oppnå det beste resultatet når det gjelder temperaturkontroll og drift av termostaten.
  • Lav toksisitet og nesten luktfrie
  • Høy stabilitet og god termisk ledningsevne
  • Lav viskositet og lav korrosjon