VWR® Silikonvæsker
Leverandør: VWR Chemicals
630057WEA 89250 NOK
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Silikonvæsker
Termostatbad, Væsker
En serie silikonvæsker som anbefales for bad. Lav toksisitet, inerte, og varer lenge på grunn av sin lave flyktighet.
  • Ikke-korroderende
  • Høyt flammepunkt
  • Lang levetid
  • Lav fordampning
Væskene har svært gode varmeoverføringsegenskaper og dekker et stort temperaturområde, fra –40 til +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Forpakning: Packed in a plastic bottle/plastic container.
NB: Det kan avgis farlige damper ved høye temperaturer. Det anbefales at dette materialet brukes i et avtrekksskap ved temperaturer over 140 °C.