Vannbad, tilbehør til SUB Aqua Plus- JB Aqua Plus- og SBB Aqua Plus-bad
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
LF14 LF28 LF36 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 5200 NOK
462-8221 462-8222 462-8223 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Vannbad, tilbehør til SUB Aqua Plus- JB Aqua Plus- og SBB Aqua Plus-bad
Bad Vannbad, uten sirkulasjon
En serie tilbehør i rustfritt stål til JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus- og SBB Aqua Plus-bad).
  • De flate lokkene med ringsett gjør at det kan brukes beholdere av forskjellige størrelser og høyder i badet
  • Skrålokk med isolert håndtak som leder kondensen ned langs sidene av badet og dermed beskytter beholderne i badet
  • PC-lokk leveres som standard sammen med JB Nova -og SUB Aqua Pro-bad
  • Hevede halvhyller som tilrettelegger for beholdere av forskjellige størrelser samtidig ved at den effektive væskedybden endres
  • Mange forskjellige reagensrørstativer med perforering, noe som gir bedre gjennomstrømning