Isolerte poser, SilverBag
Leverandør: DELTA T
V020001 V020002 V020003 B100216UK V020005 V020006
478-9919EA 13550 NOK
478-9919 478-9920 478-9921 478-9922 478-9923 478-9924
Isolerte poser, SilverBag
Poser Oppbevaringsposer
SilverBag er den økonomiske løsningen på problemet med kortvarig, isolert transport av TempShells. SilverBag-serien er fremstilt av kraftig nylon kombinert med et isolerende materiale. Posene er utformet slik at TempShells-elementene passer perfekt i posen, slik at plassen utnyttes fullstendig.
SilverBag 10 l: Tar opptil fire par TempShells