Filterpapir, frøkontroll, Munktell
Leverandør: Ahlstrom-Munksjö
213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.616.220400 2.309.220400 3.353.085
512-6221EA 3350 NOK
512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.616.220400 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Filterpapir, frøkontroll, Munktell
Filter Filterpapir Kvalitativt filterpapir
Papir for frøtesting brukes svært mye av blant annet frøtestingsinstitutter til testing av spiringskapasitet og helsetester, f.eks. Jacobsen (Copenhagen tank), som et tillegg til papir- og osmosetest.