RapidVap®-fordampningssystemer med vakuum
Leverandør: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 0 NOK
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
RapidVap®-fordampningssystemer med vakuum
Fordampere Sentrifugal fordampere
Systemene bruker vakuum i tillegg til varme og virvlende bevegelser for å bidra til å påskynde fordampning og gi et alternativ til tradisjonelle metoder for sentrifugefordampning. Disse systemene kan brukes sammen med en lang rekke aggressive kjemikalier. Varme tilføres gjennom et system med tørre varmeblokker som til forskjell fra vannbad ikke medfører noen mulig kilde til kontaminering, og som er vedlikeholdsfritt.
  • Rask fordampning: Vann fordamper ved en hastighet på opptil 0,75 ml/minutt/rør
  • Mikroprosessorstyrt 1000 W system med tørre varmeblokker, opptil +100 °C
  • Mikroprosessorstyrt vakuumnivå påskynder fordampning
  • PTFE-belagt kammer i aluminium, glasslokk med Lexan®-beskyttelse
  • Opptil ni ulike brukerdefinerte programmer, hvert med ulike settpunktverdier, kan lagres i minnet
  • Parametere for tid, varme, virvelhastighet og vakuum kan angis
  • LCD-display som er enkelt å lese av
RapidVap® har plass til 7 ulike, utskiftbare prøveblokker (tilbehør) som rommer prøvevolumer på alt fra noen få milliliter til så mye som 450 milliliter. Så mange som 110 rør, hvert på 12 eller 13 mm, kan settes på samtidig. Andre blokker har plass til ulike rørtyper, inkludert koniske sentrifugerør og scintillasjonsrør.
En vedlikeholdsfri, mikroprosessorstyrt motor gir jevn kraft med variabel hastighet, slik at det oppnås virvlende bevegelser på opptil 1000 min⁻¹.
Ideell for prøvepreparering på en rekke bruksområder, inkludert rusmiddeltesting, landbrukskjemi, sopptesting og miljøanalyser.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Leveringsinformasjon: Requires vacuum pump, block and glassware. Please contact your local Avantor sales office for details of suitable vacuum pumps.