UV/VIS-standard, Supelco®
Leverandør: Merck
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
1.08160.0001EA 3045 NOK
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
UV/VIS-standard, Supelco®
Standarder Fargereferanse og spekroskopistandarer
For spektrofotometerkalibrering i henhold til Ph.Eur.
Følgende parametre kan kontrolleres:
Bølgelengdenøyaktighet
Strølys
Spektral oppløsning
Absorpsjon
Kontrollen av UV/VIS spektrofotometere er påkrevd i Den europeiske farmakopé og er uunnværlig i den farmasøytiske industrien. Imidlertid må alle de andre brukerne som opererer i henhold til standarder og retningslinjer som GLP, GMP, USP og ISO 9001, kontrollere de analytiske systemene med jevne mellomrom og dokumentere disse kontrollene.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100