Refraksjonsindeksstandarder i henhold til Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 4380 NOK
1.08961.0001 1.08962.0001
Refraksjonsindeksstandarder i henhold til Ph. Eur., Supelco®
Standarder Brytningsindeks standarder
Forskjellig referansemateriale for bruk i testeinstrumenter er beskrevet i Den europeiske farmakopé (f.eks. Ph Eur. 2.2.6). I dette tilfellet er stoffene trimetylpentan, toluen og metylnaftalen beskrevet. Instrumenttesten bør utføres før hver analyse. Det omfattende produktutvalget inneholder standarder som passer for praktisk talt alle driftsområder. Området 1,3915-1,6160 (20 °C) er dekket.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100