Kalibreringsvæsker og oljer til refraktometer
Leverandør: BELLINGHAM & STANLEY
En rekke væsker for verifisering/kalibrering ved høy og lav ende av brytningsindeksskalaen og tilhørende Brix-område.
AG fluids.
Lav ende på Brix-skalaen
Finnes i flerformatspakninger som inneholder 5x5 ml og 20x5 ml
Maksimal usikkerhet ± 0,000037 RI eller ± 0,019 °Brix
Calibration oils.
Høy ende på Brix-skalaen
Finnes i flerpakninger som inneholder 5 x 5 ml
Maksimal usikkerhet ± 0,000074 RI eller ± 0,030 °Brix
Sertifiseringer: Produsert i samsvar med EN/ISO/IEC17025:2005 er er sporbar til NIST.
Bestillingsinformasjon: Ta kontakt med VWR for andre standard sukroseløsninger.