Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.01645.1000
1.07294.1000
1.07827.1000
1.09432.1000
1.09433.1000
1.09433.9010
1.09434.1000
1.09435.1000
1.09435.9010
1.09436.1000
1.09437.1000
1.09438.1000
1.09438.9010
1.09439.1000
1.09439.9010
1.09460.1000
1.09461.1000
1.09461.9010
1.09462.1000
1.09435.4000
1.09438.4000
1.09439.4000
1.09461.4000
1.99022.4000
1.09433.4000
1.09437.4000
1.09460.4000
1.01645.1000EA
944
NOK
1.01645.1000
1.07294.1000
1.07827.1000
1.09432.1000
1.09433.1000
1.09433.9010
1.09434.1000
1.09435.1000
1.09435.9010
1.09436.1000
1.09437.1000
1.09438.1000
1.09438.9010
1.09439.1000
1.09439.9010
1.09460.1000
1.09461.1000
1.09461.9010
1.09462.1000
1.09435.4000
1.09438.4000
1.09439.4000
1.09461.4000
1.99022.4000
1.09433.4000
1.09437.4000
1.09460.4000
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Buffers
Buffere, pH
Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
- Sporbar til NIST primærstandard og PTB – Maks. avvik ±0,01 (unntatt pH 10 med ±0,02)
- Større pakkestørrelser på 4 l og 10 l i brukervennlig Titripac®-forpakning som eliminerer kontamineringsproblemer
- Referansetemperatur: +20 °C
Målt i et uavhengig sertifisert kalibreringslaboratorium for pH-verdimålingen (DKD-K-14301).
Forpakning: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).