Bufferløsninger, porsjonsposer, Certipur®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 880 NOK
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Bufferløsninger, porsjonsposer, Certipur®, Supelco®
Buffere Buffere, pH
For kalibrering av pH-målere.
  • Praktiske poser på 30 ml - hver pose brukes én gang - ingen fare for kontaminering
  • Løsningene er alltid ferske og klare til bruk
  • Batchene kan spores til SRM fra NIST og PTB
  • Nøyaktig: Avviket er maks. ± 0,015 pH-enheter
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.