Bufferløsninger, Certipur®, klar til bruk, flasker på 1 liter, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
1.09406.1000EA 875 NOK
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
Bufferløsninger, Certipur®, klar til bruk, flasker på 1 liter, Supelco®
Buffere Buffere, pH
Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
  • Sporbar til NIST primærstandard og PTB
  • Usikkerhet ±0,015 (unntatt pH 10 ±0,05)
  • Referansetemperatur: +25 °C
Forpakning: 1 litre plastic bottle.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ300 MQ100