Engangsbeger med fortynningsvæske, Compact Dry
Leverandør: HYSERVE
1000888 1000889
710-0605EA 1875 NOK
710-0605 710-2046
Engangsbeger med fortynningsvæske, Compact Dry
Mikrobiologiske medier Media, dehydrert for mikrobiologi
Sterile brønner for enkel 10 gangers fortynning av prøver. Fylt med 9 ml bufferet natriumkloridløsning.
  • Skålene kan brytes opp i enkelt brønner
  • Enkle å åpne
  • Oppbevaring ved romtemperatur
  • Lang holdbarhet