Mikrobiologiske medier i ampuller
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Et stort utvalg av sterile ampullemedier for vanlig mikrobiologiske analyser, i klart glass eller plastampuller. Leveres ferdig oppmålte, svært effektivt og praktisk. For offentlig avløpsvann og drikkevann: MF-Endo og M-FC-medier (med og uten rosolsyre for å øke spesifisiteten av mediet for fekale koliformer) brukes til å analysere vannprøver for totalt antall koliformer, fekale koliformer og E. coli. For mat og drikkevarer: M-TGE-buljong, HPC-buljong, M-Green YM-buljong og appelsinserum-buljong brukes i næringsmiddelindustrien til kvalitetskontroll av sluttprodukter (og væskene som brukes i fremstillingen av disse produktene) for å påvise eventuelle forråtnelsesorganismer. Tryptisk soya-buljong, M-TGE og HPC kan brukes til å teste sluttprodukter og prosessvann for totalt antall bakterier innen farmasøytisk industri og mikroelektronikkindustrien. Pseudomonas-buljong og KF-Streptococcal-buljong er svært selektive medier for organismer av disse slektene, og brukes til å kontrollere prøver når det er viktig å forhindre kontaminering med disse organismene.
- 2 ml ampuller er praktiske, tidsbesparende hjelpemidler for dyrking av mikroorganismer på membranfiltre
- Klare til bruk, ingen fortynning nødvendig
- Holdbarhetstid opptil 1 år ved oppbevaring ved 2 til 8 °C
- Oppfyller kravene i tekniske standardmetoder for membranfiltre med 2 ml ampuller (kravene i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20th Edition)