Næringsmedium, Biosart® 100
Leverandør: Sartorius
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 1675 NOK
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
Næringsmedium, Biosart® 100
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
Disse bruksklare ampullene er forhåndssterilisert og inneholder et membranfilter og pute. De er spesielt utviklet for mikrobiologiske analyser på legemidler, kosmetikk, næringsmidler, vann og andre væsker. Brukes med Biosart® 100-overvåkere. Ved riktig oppbevaring (4 °C) har mediet en holdbarhet på opptil 12 måneder (unntatt Endo). Formelen gir optimal kolonivekst på membraner og overholder internasjonale standarder, inkludert internasjonale farmakopéer, DIN- og ISO-standarder, amerikanske standarder for mat og drikkevarer, forskrifter for mineralvann og anbefalinger for næringsmiddelindustrien.
  • Forhåndssterilisert næringsmedium med kvalitetssertifikat for hver batch
  • Konsekvent høy utbyttegrad
  • Klar til bruk og enkel å håndtere, det brukes ikke glassampuller
  • Lang holdbarhet
Leveringsinformasjon: Forhåndssterilisert Biosart® 100-næringsmedium i 2,5 ml plastampuller. Hver pakke inneholder 50 plastampuller og et batchkvalitetssertifikat.