Inkubasjonssystem, anaerobt, Anaerocult®
Leverandør: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 1350 NOK
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Inkubasjonssystem, anaerobt, Anaerocult®
Anaerobe systemer
Anaerocult® system er et pålitelig og etablert system for dyrking av obligate og fakultative anaerober. Anaerocult®-systemet er basert på poser laget av svært absorberende og svært gasspermeabelt papir. Posene, av forskjellige størrelser, er fylt med en oksygenbindende reagensblanding som også produserer karbondioksid. Vann tilsettes for å starte reaksjonen, som består av oksidasjon av finfordelt jern og frigjøring av CO₂. Reaksjonen fortsetter uten katalysator. Inkubasjon er mulig i en anaerob krukke eller i poser.
  • Alle Anaerocult®-produkter er katalysatorfrie for et trygt miljø, og