Anaerobe kolber, Whitley
Leverandør: DON WHITLEY SCIENTIFIC
A00002 A00005
710-1213EA 26150 NOK
710-1213 710-0841
Anaerobe kolber, Whitley
Anaerobe systemer
Brukervennlige anaerobe kolber med kraftig konstruksjon i rustfritt stål.
  • Patentert ventilsystem
  • Utstyrt med Oxoid-katalysatorpose med lav temperatur
De kan brukes enten med gassgenererende konvolutter eller sylindergass og har automatisk ventilering hvis det brukes for høyt trykk.
Bestillingsinformasjon: Det finnes et stort utvalg av tilbehør. Ta kontakt med Avantor International for mer informasjon.
Leveringsinformasjon: Leveres bruksklar og med et omfattende sett med reservedeler.