Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M517
Leverandør: Simport Scientific
M517-10 M517-11 M517-12 M517-2 M517-3 M517-4 M517-5 M517-6 M517-7 M517-8 M517-9
720-1656EA 1775 NOK
720-1656 720-1657 720-1658 720-1662 720-1663 720-1664 720-1665 720-1666 720-1667 720-1668 720-1669
Tissue processing/embedding cassettes, Swingsette®, M517
Innstøpningskassetter Vevsbehandlingskassetter
Acetal polymer.
  • Hengslet lokk leveres i separat emballasje for å gjøre det enklere å bruke kassettene med kommersielle trykkerier; stor flik for å gjøre åpningen enklere
  • Engangsplastkassetter er svært motstandsdyktige mot histologiske løsemidler
  • Avlange åpninger for god væskeutveksling
  • Forside skråstilt 45° for å kunne brukes med visse automatiske merkesystemer
Forpakning: Hver boks inneholder to dispenserbokser med 500 kassetter hver og en dispenserboks med 1000 lokk.