Speci®-Ceps, Oppvarmede pinsetter
Leverandør: VWR Collection
720-2750EA 0 NOK
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Oppvarmede pinsetter
Pinsetter
Speci®-Ceps er elektrisk oppvarmede pinsetter for klargjøring av histologiske eller histopatologiske preparater.
  • Kontinuerlig bruk, uten justeringer, og uten påvirkning av temperaturen i mediet eller vevet
  • Fjerner behovet for å holde pinsettene ved riktig temperatur, slik at operatøren kan konsentrere seg om vevsposisjonen
  • Øker produktiviteten betydelig
For at ikke de kalde spissene skal gjøre det flytende voksmediet om til fast stoff, må pinsettene gjentatte ganger fjernes fra arbeidet og varmes opp eksternt – i en flamme eller et innstøpingssenter. Speci®-Ceps inneholder sikre, oppvarmingselementer med lav spenning som hele tiden holder en optimal temperatur på spissene, for manipulering av prøver i histologisk voks.
Lengde: 160 mm