VWR®, Film, Ultraklar, for q-PCR
Leverandør: VWR Collection
391-1258EA 2225 NOK
391-1258 391-1295
VWR®, Film, Ultraklar, for q-PCR
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Gjennomsiktige polyesterfilmer med sterk, ikke-absorberende, ikke-fluorescerende lim av høy til qPCR. Leveres ikke-sterile.
  • Anbefales for temperaturer fra –40 °C til +120 °C
  • Svært høy optisk klarhet
  • Sertifisert DNase, RNase og nukleasefri
L×D for hver film: 142,9×79,4 mm
Lengde uten endeklaffer: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm