VWR®, Film, varmebestandig, for PCR
Leverandør: VWR Collection
391-1254EA 1725 NOK
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Film, varmebestandig, for PCR
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Disse varmebestandige filmene med en tykkelse på 74,9 µm er konstruert for varmesirkulerende bruksområder. Polypropylenfilmer kan ikke perforeres. Bruk forsegling av aluminiumsfolie for PCR der perforering med pipettespisser eller robottips kreves for produktgjenvinning. Bruk optisk klare polyesterfilmer for Q-PCR der maksimal optisk klarhet kreves.
  • Anbefales for temperaturer fra –40 til +120 °C
  • Sertifisert DNase, RNase og nukleasefri
L×D for hver film: 135,1×79,4 mm med tilstrekkelig forseglingsområde for alle PCR-plater.