VWR®, Aluminiumsfolie for kald oppbevaring
Leverandør: VWR Collection
391-1275EA 2125 NOK
391-1275 391-1296
VWR®, Aluminiumsfolie for kald oppbevaring
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Aluminiumsfolie med biologisk inert klebemiddel. Denne folien kan enkelt perforeres med manuelle eller automatiske pipettespisser, for prøvegjenvinning uten generering av aerosoler eller krysskontaminering.
  • Anbefales for temperaturer fra –80 °C til +120 °C
  • Anbefales ikke for PCR
L×D for hver folie: 133×82 mm