UV-lysbord, Benchtop-serien
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 23875 NOK
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
UV-lysbord, Benchtop-serien
Transilluminatorer UV Transilluminatorer
All Benchtop-lysbordene er kompakte, lette og er et rimelig alternativ til High Performance-serien av lysbord. Med unntak av M-10E-modellen er alle modellene med enkel bølgelengde utstyrt med et UV-rør på 8 W og 302 nm. Innstillinger for høy, middels eller lav lysstyrke (på modeller med én bølgelengde) er ment for fluorescensmikroskopi og fotografering med UV-belysning. Den lave lysstyrken reduserer fotoskader, og den høye og middels lysstyrken egner seg for analytisk dokumentasjonsarbeid.
  • Det finnes et utvalg av arbeidsflatestørrelser for filterområder
  • UV-modeller med én