UV-lysbord, High Performance-serien
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0421-02 95-0422-02 95-0423-02 95-0424-02 95-0425-02 95-0427-02 95-0428-02 95-0429-02 95-0430-02 95-0431-02 95-0432-02
732-4375EA 43625 NOK
732-4375 732-4376 732-4377 732-4378 732-4379 732-4381 732-4382 732-4383 732-4384 732-4385 732-4386
UV-lysbord, High Performance-serien
Transilluminatorer UV Transilluminatorer
Disse High Performance UV-lysbordene med fire lysrør på 25 W gir en høy lysstyrke på 100 W og jevn UV-belysning for høy fluorescens og følsomhet ved mikroskopi av fargede geler. Innstillinger for høy, middels eller lav lysstyrke (på enkelte modeller) for fluorescensmikroskopi og fotografering med UV-belysning. Den lave lysstyrken reduserer fotoskader og fotobleking av gelprøver under preparering, noe som gir lengre tid til preparering av gelen. Høy og middels lysstyrke brukes i analytisk dokumentasjonsarbeid.
  • Ramme i rustfritt stål gjør lysbordet enkelt å rengjøre og reduserer kontaminering av prøver
  • Den klare fluorescerende bakgrunnsbelysningen er forsterket med en ensartet bakgrunnsskjerm og UVG™-filter med lang levetid
  • Med innstillinger for høy, middels og lav lysstyrke (på utvalgte modeller) kan du stille inn lysstyrken etter bruksområdet
  • En kraftig kjølevifte holder temperaturen på filteroverflaten lav for å hindre at prøver skades, og opprettholder en konstant lysstyrke
  • Den avtakbare UV-beskytteren er hengslet og kan justeres i høyden for å oppnå en egnet synsvinkel eller for å få tilgang til filteroverflaten
Modeller med to UV-bølgelengder har samme størrelse og utforming som andre High Performance-modeller, men har kun én lysstyrke og både mellombølge- (302 nm) og langbølgelys (365 nm).
B×D×H: 486×337×143 mm (høyden inkluderer den klare UV-beskytteren)
Vekt: 9,6 kg