Transilluminator, UV-/hvitt lys
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 27200 NOK
732-4370 732-4371 732-4373
Transilluminator, UV-/hvitt lys
Transilluminatorer UV/hvitt lys transilluminatorer
Denne transilluminatoren for UV og hvitt lys har plass til filteroverflater for hvitt lys og UV side ved side. Hvitt lys kan brukes til visning av Coomassie Blue-fargede geler, sølvfargede proteingeler, autoradiografier og mikrotiterplater. UV-siden kan brukes til visning av Ethidiumbromidgeler.
  • Enkel veksling mellom lyskilder ved hjelp av vippebryteren foran på enheten
  • UV-siden bruker UVG™-filter med lang varighet
  • Klart, UV-blokkerende deksel med hengsler som kan høydejusteres for å gi en passende visningsvinkel eller tilgang til filteroverflaten
B×D×H: 486×337×143 mm (høyde med UV-beskytter)
Vekt: 9,6 kg