qScript™ One Step qRT PCR-kit
Leverandør: Quantabio
95057-200 95058-200 95059-200
733-1257EA 13550 NOK
733-1257 733-1259 733-1261
qScript™ One Step qRT PCR-kit
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Syntese av cDNA og PCR-amplifisering utføres i samme rør uten at det åpnes mellom prosedyrene. Disse kittene er optimalisert for å gi maksimal RT-PCR-effektivitet og spesifisitet. De gir co-amplifisering uten bias av transkripter som finnes i små mengder, i nærvær av high copy referansegener. qScript™ One Step qRT-PCR-kit har derfor bedre følsomhet enn andre kommersielt tilgjengelige qPCR-reagenser. qScript™ One Step Master Mix gir maksimal aktivitet for både revers transkriptase og PCR-enzymer og minimal dannelse av primer-dimere. Høy spesifisitet sikres med AccuStart™ Taq DNA-polymerase, som bindes av monoklonale antistoffer for utmerket hotstart. Ved oppvarming til 95 °C denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktivt og umodifisert Taq DNA-polymerase. qScript™ One Step qRT-PCR-sett er tilgjengelige for alle real time PCR-instrumentplattformer, inkludert de som krever normalisering med ROX-referansefarge.
  • Et stort dynamisk område sikrer pålitelige data
  • Svært følsomt for low copy RNA-kvantifisering av små mengder
  • Dupleks amplifisering uten bias for mer nøyaktige resultater
  • Enkel, rask protokoll med mindre variabilitet
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon RT-qPCR probe
One step Ja