qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Leverandør: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 19475 NOK
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMixes er 2X konsentrerte, bruksklare reaksjonsblandinger som inneholder alle komponentene, unntatt primere, probe og templat for qPCR.
  • Stort dynamisk område for mer pålitelige resultater
  • Førsteklasses antistoff-mediert hotstart gir høyere spesifisitet, noe som gir mer nøyaktig kvantifisering
Disse SuperMixes inneholder buffere og stabilisatorer som er optimalisert for høyest mulig PCR-effektivitet, reproduserbarhet og følsomhet med TaqMan® og TaqMan® MGB probekjemi. Den økte spesifisiteten til PerfeCTa® qPCR SuperMixes demper kryssreaktiviteten mellom homologe sekvenser, noe som gir bedre deteksjon og diskriminering i SNP-bruksområder. En viktig komponent er AccuStart™ Taq DNA-polymerase som inneholder monoklonale antistoffer som binder og inaktiverer polymerasen før det innledende PCR-denatureringstrinnet. Ved varmeinaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktiv, umodifisert Taq DNA-polymerase. Dette fremmer spesifikk og effektiv primerforlengelse og reaksjonen kan settes opp ved romtemperatur. Perfecta® qPCR SuperMixes er formulert med og uten referansefarge for at de skal være kompatible med spesifikke real time PCR-instrumenter.
Prøvekit er tilgjengelige. Mer informasjon fås på forespørsel.