VWR®, Filmer, perforerbare, for ELISA og generell inkubasjon
Leverandør: VWR Collection
391-1263EA 1050 NOK
391-1263 391-1277
VWR®, Filmer, perforerbare, for ELISA og generell inkubasjon
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
PE-filmer med en tykkelse på 94,1 µm som enkelt kan perforeres, med akrylisk klebemiddel, gjør det mulig med direkte prøvegjenvinning med enkle og flerkanals pipetter og robotspisser.
  • Temperaturområde fra –40 °C til +90 °C
L×D for hver film: 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm