VWR®, Polyesterfilmer med fargekodede markeringsområder
Leverandør: VWR Collection
391-1267EA 1075 NOK
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Polyesterfilmer med fargekodede markeringsområder
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Identisk med polyesterfilmene ovenfor, men inkluderer en fargekode og et hvitt skriveområde på hver endeklaff for plateidentifikasjon. Når baksiden av endeklaffene fjernes, kan de festes til enden av platen og er perforert, slik at de kan bli værende på plass selv om midtdelen av filmen fjernes. Et alternativ er å fjerne én gravert fargekodet endeklaff og lime den inn i en laboratoriebok, mens den andre blir værende på platen.
  • Velg mellom fem farger for enkel plateidentifikasjon