Flex is the innovative solution for sitting and standing workplaces. Thus, Flex is usable both as stool and as standing rest, it is light, uncomplicated and easy to use. Flex adapts to its user and the workplace situation.
- Ergonomic, soft and comfortable seat with back support
- Turns through 360° for maximum freedom of movement
- Extra large seat height adjustment range by gas-lift
- SoftTouch PU foam, easy to clean and disinfect
- Polished aluminium 5 star base
Glideføtter: Glideføttene er av slitesterk plast, har en stor overflate og gir svært god stabilitet.
Hjul: Doble hjul med lastfølsomme bremser som må passe til gulvet. Alle stolene leveres med myke hjul til harde gulv som standard.
Stop&go-teknologi: Av sikkerhetsårsaker må stoler som har et sete som er mer enn 650 mm høyt, ikke være flyttbare mens de er i bruk. Med sine nye stop&go-hjul er disse stolene bare mobile når ingen sitter på dem.