Silicone oil, 20 cSt
Leverandør: VWR Chemicals
84543.360EA 3525 NOK
84543.360 84543.290
Silicone oil, 20 cSt
Silicone oil
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 321 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00132673
CAS-nummer: 63148-62-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %