Kassetter
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 3575 NOK
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Kassetter
Trykkkassetter
Kassettene kan også byttes mens enheten pumper. Kontakttrykket til rullene justeres med en skrue. Alle kassettene kan ta slanger av forskjellige materialer og størrelser.
Kassett, liten
Nominell strømningshastighet 0,005 til 40,8 ml/min
For slanger med en veggtykkelse på 0,9 mm
For slangediametre på 0,2/0,5/0,9/1,4 og 2,8 mm
For slanger med tre propper
Kassett, mellomstor
Nominell gjennomstrømningshastighet 0,29 til 25,2 ml/min
For slanger med en veggtykkelse på 1,6 mm
For slangediametre på 0,8 og 1,7 mm
For standardslanger
Kassett, stor
Nominell strømningshastighet 1,0 til 336 ml/min
For slanger med en veggtykkelse på 1,6 mm
For slangediametre på 1,7, 3,1, 4,8 og 6,4 mm
For standardslanger
Multi-channel adapter
For fitting and converting tube pump drives PD 5001, PD 5101, and PD 5201 for use as multi-channel pumps.