Pipette, enkanal, fast eller variabelt volum, Proline® Plus
Leverandør: Sartorius
728010 728020 728030 728050 728060 728070 728080 728090 728515 728520 728530 728535 728545 728550 728560 728565 728567 728570 728580 728590 728040
613-5160EA 4975 NOK
613-5160 613-5161 613-5162 613-5163 613-5164 613-5165 613-5166 613-5167 613-5168 613-5169 613-5170 613-5171 613-5172 613-5173 613-5174 613-5175 613-5176 613-5177 613-5178 613-5179 613-1753
Pipette, enkanal, fast eller variabelt volum, Proline® Plus
Pipetter Micropipettes
Pipetter av høy kvalitet med nyskapende utforming og teknologi, som kombinerer sikkerhet og ergonomieffekter i pipettering, med enkel kalibrering og enkelt vedlikehold. De omfatter innebygde, utbyttbare spisskonfiltre, som forhindrer kontaminering og skade på pipettene.
  • God ergonomi: Utformingen av pipettene passer både for venstre- og høyrehendte brukere. Tydelig volum som er enkel å lese, med store tall og små intervaller. Lett og enkel montering og utløsing av spisser.
  • Passer til de vanligste reagensrørene, pga den tynne spissutløsingskragen
  • Patentert stempelteknologi fører til lav pipetteringskraft
  • Fargekodet volumområde for enkelt valg av pipette
  • God kjemisk resistans og UV-bestandighet, varmebeskyttelse for interne komponenter forbedrer nøyaktighet og reproduserbarhet
  • Fullstendig autoklaverbar
To filtertyper tilbys: Safe-Cone standardfilter og Safe-Cone Plus-filter. Det anbefales å bruke standardfilteret for generelle bruksområder og Plus-filteret for mer krevende bruksområder, for eksempel cellekultur, arbeid med bakterier og virus samt molekylbiologi.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes two Proline® Plus pipettes (0,1 - 3 µl / 0,5 - 10 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, two single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 2 includes three Proline® Plus pipettes (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 3 includes three Proline® Plus pipettes (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Leveringsinformasjon: Enkeltpipetter av typen Proline®Plus leveres med kalibreringsverktøy, autoklaverbart fett, spiss, Safe-Cone-filtre (> 10 µl) og pinsetter som kan autoklaveres, brukerhåndbok og kvalitetskontrollsertifikat.
Startpakker er også tilgjengelige.