Pipette, flerkanals, mekansik, variabelt volum, Finnpipette™ F2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 14250 NOK
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Pipette, flerkanals, mekansik, variabelt volum, Finnpipette™ F2
Pipetter Micropipettes
Finnpipette™ F2 tilbyr overlegen robusthet og holdbarhet selv i de mest krevende bruksområdene. Tilgjengelig som 8-, 12- og 16-kanals modeller, noe som gjør den til det ideelle valget for både 96 og 384 mikroplateapplikasjoner.
  • AVG (mekanisme for avansert voluminnstilling) – selvgående mkeanisme som forbedrer nøyaktighet, presisjon og holdbarhet, med lett kraftbruk og mindre intervaller for volumjustering
  • Stor Egovisio-skjerm med kontrast mellom hvite tall og svart bakgrunn gir økt synlighet for volumet og økt sikkerhet
  • Dobbeltvirkende pipetteringsknapp med roterende øvre del som forhindrer utilsiktet volumendring
  • Enestående ergonomi og svært lite kraft i pipetteringsbevegelsen
  • Utblåsningstempel for volumer på 50 µl og lavere, noe som sikrer levering av dråper i mikrostørrelse
Bestillingsinformasjon: Leveres med ett vedlikeholdssett (inkl. fett og O-ringer), én kalibreringsrapport, ett sertifikat med tre års garanti (utvides til fem år ved webregistrering) og brukerhåndbok (engelsk, fransk, tysk, spansk).