VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Leverandør: VWR Collection
613-5258EA 4950 NOK
613-5258 613-5259 613-5260 613-7129 613-7130 613-7131 613-7132 613-7133 613-7134 613-7135 613-7136 613-7137 613-7138 613-7139 613-7140 613-7141
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipetter Micropipettes
De nye ergonomiske pipettene med høy ytelse gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfortabel pipettering selv i perioder med omfattende bruk.
  • Betydelig redusert stempelkraft
  • Enkel volumjustering med volumlås
  • Nøyaktighet i kritiske bruksområder
  • Konisk håndtak og justerbar Easy Grip-utløser som passer til alle typer spisser
  • Forlenget fingerstøtte for uanstrengt pipettering
  • Fullstendig autoklaverbare