Digitale byretter, Titrette®
Leverandør: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 20375 NOK
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Digitale byretter, Titrette®
Byretter
Variabelt volum.
  • Lett og fleksibel byrette med kompakt utforming og høy nøyaktighet, presisjonstitrering innenfor feilgrensene for klasse A
  • Jevn drift med store håndhjul med godt grep for sensitiv dråpetitrering
  • Fire ekstrafunksjoner som forenkler arbeidet: justering med enkel kalibrering, kalibreringsplan for lagring av dato for neste kalibrering, spar strøm med automatisk strømutkobling, endre desimalinnstillinger
  • Enkel å demontere: rengjøring, vedlikehold og utskiftning av deler
  • PC-grensesnitt (tilleggsutstyr) for direkte dataoverføring til PC, noe som eliminerer overføringsfeil under transkripsjon av primærdataene for å oppfylle et viktig GLP-krav
Titrer raskt og pålitelig med høy presisjon, selv på små områder, uten behov for strømtilkobling.
Titrette® har et nyskapende målesystem, slik at selv de strenge feilgrensene (i forhold til nominell verdi) for glassbyretter i klasse A i henhold til DIN EN ISO 385 overholdes.
Leveringsinformasjon: Flasketoppbyretten Titrette®, konformitetssertifisert, leveres med ytelsessertifikat, teleskopisk påfyllingsrør (170 - 330 mm), resirkuleringsrør, to mikrobatterier (AAA/UM4/LR03), tre flaskeadaptere, PP (GL 45/32, GL 45 / S 40 og GL 32 / NS 29/32), to skjerminspeksjonsvinduer med farget lys, brukerhåndbok. Tilleggselementer som leveres ved bestilling av Titrette® med PC-grensesnitt: tilkoblingskabel (Sub-D-støpsel, 9-pinners) og en CD med driverprogramvare, kommunikasjonsprotokoll, eksempelprogram og egen brukerhåndbok.