pH-/mV-/°C-målere, bærbar, pH 3110 / 3310
Leverandør: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 12175 NOK
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH-/mV-/°C-målere, bærbar, pH 3110 / 3310
Elektrokjemiske målere pH-meter
Vanntette, håndholdte målere utformet for ubegrenset bruk utendørs.
  • Stort display gir særdeles god leselighet selv ved dårlige lysforhold
  • Robust hus og forseglet silikontastatur med beskyttelsesklasse IP 66/67
  • Opptil 2500 timer kontinuerlig driftstid med ett batterisett
pH 3110: enkel og funksjonell
Pålitelig, spesialutformet måler for standard målinger, f.eks. i undervisningsrettede bruksområder.
- Stor LCD-skjerm
- Berøringsrespons gir tydelig betjening
- Innebygd tidtaker for korrekte målinger
- Automatisk temperaturkompensering
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell pH 3110 pH 3110 pH 3310 pH 3310
Environmentally Preferable
pH - område −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999
pH - nøyaktighet ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
mV - område ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2500 ±1200,0 / ±2500
mV - nøyaktighet ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1
Temperaturområde −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Display LCD LCD
Samsvar IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67, GLP IP 66/67, GLP
Datalogg - loggfunksjon - -
Datalogg kapasitet - -
Minne Gjeldende kalibrering Gjeldende kalibrering Siste 5 Siste 5
Outputs - - USB USB
Weight 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg