Oppløst oksygenmålere, håndholdt, Oxi 3205 / 3310
Leverandør: WTW
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 15700 NOK
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Oppløst oksygenmålere, håndholdt, Oxi 3205 / 3310
Elektrokjemiske målere Målere for oppløst oksygen
Vanntette, håndholdte målere utformet for ubegrenset bruk utendørs.
  • Stort display gir særdeles god leselighet selv ved dårlige lysforhold
  • Robust hus og forseglet silikontastatur med beskyttelsesklasse IP 66/67
  • Opptil 2500 timer kontinuerlig driftstid med ett batterisett
  • Stort dataminne (dato, klokkeslett og ID-nummer for målinger)
  • Fire valgfrie språk (engelsk, tysk, fransk, spansk)
For krevende målinger i felten og på anlegget, f.eks. vann-/avløpsvannanalyser, kjemikalie-/legemiddelindustrien osv.
Oxi 3310:
- Utvidet minne for 5000 data iMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Oxi 3205 Oxi 3310 Oxi 3310
Environmentally Preferable
DO Nøyaktighet
DO konsentrasjon 0,00 - 19,99 / 0 - 90 mg/L 0,00 - 19,99 / 0 - 90 mg/L
Oppløst oksygen - metning 0,0 - 199,9 / 0 - 600 % 0,0 - 199,9 / 0 - 600 %
Oppløst oksygen - område for partielt trykk 0 - 199,9 / 0 - 1250 hPa 0 - 199,9 / 0 - 1250 hPa
Temperaturområde –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C ±0,1 °C
Display Backlit graphic LCD
Utganger - USB USB
Strømforsyning
Samsvar IP 66/67 IP 66/67, GLP
Datalogg kapasitet -
Datalogg - loggfunksjon -
Vekt 0,6 kg 0,6 kg