Cell Recovery Solution, Corning®
Leverandør: Corning
354253
734-0107EA 2775 NOK
734-0107
Cell Recovery Solution, Corning®
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Corning®-Cell Recovery solution gjør det mulig å høste celler fra Corning® Matrigel®-basalmembranmatrise for bruk til biokjemiske analyser. Corning®-Cell Recovery solution depolymeriserer Corning® Matrigel-matrisegeler uten restriksjonskutting og lange inkubasjonsperioder ved høye temperaturer. Cellene frigjøres uten skader, slik at biokjemiske endringer under inkubasjon og kutting av ekstracellulære deler av celleoverflatereseptorer og adhesjonsmolekyler unngås.
  • Ikke-enzymatisk, patentert løsning
  • Testet for evnen til å depolymerisere et 1 mm tykt lag av BD Matrigel™-gelmatrise etter én time ved 2-8 °C
  • Filtrert og testet for å sikre at det er fritt for bakterier, sopp og mykoplasma
  • Stabil i minst tre måneder ved 2-8 °C