Celle- og vevslim, Corning® Cell-Tak™
Leverandør: Corning
354240 354241
734-1081EA 7475 NOK
734-1081 734-1083
Celle- og vevslim, Corning® Cell-Tak™
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Corning® Cell-Tak™-celle- og vevslim er en sammensetning av polyfenolproteiner som er ekstrahert fra Mytilus edulis (blåskjell). Disse proteinene er de viktigste bestanddelene i limet som blåskjellet utskiller for å feste seg til faste substrater i havet. Corning® Cell-Tak™ brukes til å feste celler eller vevssnitt til mange typer overflater, blant annet plast, glass, metall, PTFE og biologiske materialer. Det kan forenkle håndteringen av biologiske prøver for en rekke in vitro-teknikker, blant annet in situ-hybridisering, immunoanalyser, mikroinjeksjon, immunohistokjemi og dyrking av primærceller i kultur. Corning® Cell-Tak™ er biokompatibelt og er ikke artsspesifikt.