Corning® Human collagen I (from placenta)
Leverandør: Corning
354265
392-0319EA 9175 NOK
392-0319
Corning® Human collagen I (from placenta)
Proteiner
Kollagen I finnes i det meste av vev og organer, men i størst grad i dermis, sener og bein. Brukes ofte som et tynt belegg i celle- og vevskulturer for å bedre cellebinding og -formering. Som gel kan det brukes til å fremme celleuttrykk av cellespesifikk morfologi og funksjon. Det er vanlig å bruke Collagen I til å dyrke endoteliale celler, hepatocyter, muskelceller og mange andre celletyper. HC-sammensetningen av rottehale-kollagen I brukes for tredimensjonale bruksområder som krever en solid gel som gir en maksimal 3D-matrise (retningslinjer følger med produktet).
Kvalitetskontroll: Alle preparasjonene kvalitetskontrolleres av SDS-PAGE og har testet negativt for bakterier, sopp og mykoplasma. Kildemateriale for humant kollagen I er testet for hepatitt B-antigen og HIV-1-antistoff.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Protein/peptide name Collagen I
Environmentally Preferable
Arter Human
Kilde Placenta
Formulering
Lagringsforhold