Corning® Human fibronectin (from plasma)
Leverandør: Corning
354008 356008
734-0085EA 3775 NOK
734-0085 734-0101
Corning® Human fibronectin (from plasma)
Proteiner
Fibronectin fins i interstitial matrix og plasma. Hovedfunksjonen til Fibronectin ser ut til å ligge i cellemigrasjon under sårheling og utvikling. FN kan brukes som tynn coating på cellekulturoverflater for å fremme adhesjon, spredning og proliferasjon hos en mengde forskjellige celler.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Protein/peptide name Fibronectin
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Arter Human
Kilde Human plasma
Formulering
Lagringsforhold
Miljøsertifikat ISO 14001 - Bedford